Documentos Principais
74767
Supelco
Cyhalothrin
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H19ClF3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
449.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (mixture of 4 isomers, HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
pf
48-54 °C
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)\C(=C\C1C(C1C(=O)OC(c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)(C)C)\Cl
InChI
1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-
chave InChI
ZXQYGBMAQZUVMI-UNOMPAQXSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Deltamethrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45423
Deltamethrin
Mesotrione PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33855
Mesotrione
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.