33496
Flucythrinate
PESTANAL®, analytical standard, mixture of stereo isomers
Sinônimo(s):
α-Cyano-3-phenoxybenzyl 4-difluoromethoxy-α-isopropylphenylacetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(C(=O)OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1)c3ccc(OC(F)F)cc3
InChI
1S/C26H23F2NO4/c1-17(2)24(18-11-13-21(14-12-18)32-26(27)28)25(30)33-23(16-29)19-7-6-10-22(15-19)31-20-8-4-3-5-9-20/h3-15,17,23-24,26H,1-2H3
chave InChI
GBIHOLCMZGAKNG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
45 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)