74601
3,3′-Diindolylmethane
analytical standard
Sinônimo(s):
3,3′-Bisindolylmethane, DIM
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(c1c[nH]c2ccccc12)c3c[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C17H14N2/c1-3-7-16-14(5-1)12(10-18-16)9-13-11-19-17-8-4-2-6-15(13)17/h1-8,10-11,18-19H,9H2
chave InChI
VFTRKSBEFQDZKX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)