74189
Methidathion
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=NN(CSP(=S)(OC)OC)C(=O)S1
InChI
1S/C6H11N2O4PS3/c1-10-5-7-8(6(9)16-5)4-15-13(14,11-2)12-3/h4H2,1-3H3
chave InChI
MEBQXILRKZHVCX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produtos recomendados
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.