74099
Tryptamine hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
2-(3-Indolyl)ethylamine hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)indole hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
forma
crystals
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pf
253-255 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
chave InChI
KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicação
- Tryptamine derivatives as inhibitors against hepatitis B virus
- Carbamoyl epipodophyllotoxins as potential antitumor agents
- Anthranilic acid derivatives as CCK receptor antagonists
- Brassinin derivatives as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
- Antispasmodic agents
- β-carbolinium cations as new antimalarial agents
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)