Documentos Principais
74033
Supelco
Sudan II
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H16N2O
Número CAS:
Peso molecular:
276.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pf
156-158 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
chave InChI
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry are given in the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
448.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
231.6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)