73747
Phenethyl acetate
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Phenethyl acetate, 2-Phenylethyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.67 (vs air)
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
pb
238-239 °C (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
chave InChI
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?