73148
3-Nitrobenzyl alcohol
suitable for mass spectrometry (MS), ≥99.5%
Sinônimo(s):
NOBA
Ensaio
≥99.5% (GC)
≥99.5%
Formulário
(Powder or Crystals or Solid or Liquid)
técnica(s)
H-NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
p.e.
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
pf
26-32 °C (lit.)
densidade
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
chave InChI
CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)