70153
Selenite Broth (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
bacteriological peptone, 5.0 g/L
lactose, 4.0 g/L
sodium phosphate, 10.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
selective for Salmonella spp.
selective for Shigella spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)