67515
STEC Millichrome™ plus Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Shiga-Toxin producing E. coli (STEC) Chromogenic supplement
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
aseptically filled
Nível de qualidade
Formulário
dry powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbiological culture: suitable
solubilidade
sterile water: 1 (vial/10ml)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective for bacteria: Escherichia coli (Shiga Toxin-STEC
Embalagem
Nota de preparo
- Aseptically rehydrate 1 vial with 10 mL of sterile water.
- Swirl well until complete dissolution.
- Add 1 vial rehydrated solution to 1L STEC Millichrome™ plus Agar base cooled at 45-50 °C.
- Swirl gently to homogenize.
Nota de análise
Informações legais
suplemento
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)