67447
STEC Millichrome™ plus Agar Base
for bacteria: Escherichia coli (Shiga toxin STEC), suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Agar Base for STEC, Chromogenic Agar Base for STEC Detection, STEC Detection and Identification Agar Base
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
dry heat compatible
forma
dry powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
Agar, 15.0 g/L
Chromogenic Mix, 2.6 g/L
Peptone & Yeast extract, 8.0 g/L
Salts, 5.2 g/L
fabricante/nome comercial
MilliChrome™
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
6.0±0.2 (25 °C)
solubilidade
deionized water: 30.8 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
bacteria: Escherichia coli (Shiga toxin STEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
- Disperse slowly 30.8 g of powder base in 1 L of purified water.
- Stir until agar is well thickened.
- Heat and bring to boil (100 °C) while swirling or stirring regularly. DO NOT HEAT TO MORE THAN 100 °C. DO NOT AUTOCLAVE AT 121 °C.
- Cool in a water bath to 45-50 °C. Swirl or stir gently to homogenize.
- Aseptically rehydrate 1 vial with 10 mL of sterile water.
- Swirl well until complete dissolution.
- Add 1 vial rehydrated solution to 1L STEC Millichrome™ plus Agar Base cooled at 45-50 °C.
- Swirl gently to homogenize.
- Pour into sterile Petri dishes
- Let it solidify and dry.
Armazenamento e estabilidade
- Store prepared media below 8°C, protected from direct light (max. 1 month).
- Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
- The rehydrated supplement is stable for up to 2 months when stored at 2-8°C
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)