67302
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 4,000
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~4020
Mp ~4120
Mw ~4220
Mw/Mn ~1.05
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability.Polystyrene that is toughened, can find applications in domestic mouldings. In combination with acrylonitrile butadiene styrene(ABS), it can be used in vacuum formed interiors for fridges and freezers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Weathering of Polymers (1983)