60730
Khellin
for microscopy
Sinônimo(s):
4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
p.e.
180-200 °C/0.05 mmHg (lit.)
pf
150-154 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1c2OC(C)=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13
InChI
1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)