Key Documents
58087
Supelco
Fosfato de sódio
suitable for HPLC, LiChropur
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
177.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Ensaio
98.5-102.0% (T)
fabricante/nome comercial
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
8.8-9.4
solubilidade
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 230 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
chave InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)