55736
Orientin
analytical standard
Sinônimo(s):
8-β-D-Glucopyranosyl-3′,4′,5,7-tetrahydroxyflavone, Luteolin 8-C-β-D-glucopyranoside, Luteolin-8-glucoside, Lutexin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤5.0% water
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
chave InChI
PLAPMLGJVGLZOV-VPRICQMDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?