54746
Mefluidide
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
5′-(1,1,1-Trifluoromethanesulfonamido)acet-2′,4′-xylidide, 5-Acetamido-2,4-dimethyltrifluoromethanesulfonanilide, N-[2,4-Dimethyl-5-[[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino]phenyl]acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
carbon content, 41.73-43.43%
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1cc(NS(=O)(=O)C(F)(F)F)c(C)cc1C
InChI
1S/C11H13F3N2O3S/c1-6-4-7(2)10(5-9(6)15-8(3)17)16-20(18,19)11(12,13)14/h4-5,16H,1-3H3,(H,15,17)
chave InChI
OKIBNKKYNPBDRS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)