36123
Chlorbensid
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Chlorobenzyl 4-chlorophenyl sulfide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(CSc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H10Cl2S/c14-11-3-1-10(2-4-11)9-16-13-7-5-12(15)6-8-13/h1-8H,9H2
chave InChI
ZHLKXBJTJHRTTE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?