33872
Fenoxanil
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(1-Cyano-1,2-dimethylpropyl)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(C)(NC(=O)C(C)Oc1ccc(Cl)cc1Cl)C#N
InChI
1S/C15H18Cl2N2O2/c1-9(2)15(4,8-18)19-14(20)10(3)21-13-6-5-11(16)7-12(13)17/h5-7,9-10H,1-4H3,(H,19,20)
chave InChI
IUOKJNROJISWRO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Agricultural products using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Lemons, beans, and other vegetables using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)