31682
Carpropamid
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,2-Dichloro-N-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]-1-ethyl-3-methylcyclopropanecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(C(C)C1(Cl)Cl)C(=O)NC(C)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C15H18Cl3NO/c1-4-14(10(3)15(14,17)18)13(20)19-9(2)11-5-7-12(16)8-6-11/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,19,20)
chave InChI
RXDMAYSSBPYBFW-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?