52819
Rhamnose MacConkey (VTEC O26) Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinônimo(s):
RMAC
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 12.0 g/L
bile salts No. 3, 1.5 g/L
crystal violet, 0.001 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone, 15.0 g/L
rhamnose, 20.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
pH final
7.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
enterovirulent E. coli (EEC)
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)