522082
Ácido tricloroacético
biotech. grade, redistilled, ≥99%
Sinônimo(s):
TCA
About This Item
Produtos recomendados
grau
biotech. grade
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 51 °C)
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.62 (lit.)
pb
196 °C (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
densidade
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?