471216
Diethylamine
≥99.5%
Sinônimo(s):
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
594 °F
Lim. expl.
10.1 %
técnica(s)
GC/MS: suitable
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
p.e.
55 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used as:
- An organocatalyst for the preparation of β-phosphonomalononitriles and diethyl (2-amino-3- cyano-chromene-4-yl) phosphonic acid esters.
- A ligand for the synthesis of (N-heterocyclic carbene)PdCl2(diethylamine) complexes.
- A template for the preparation of thermally and hydrothermally stable SAPO-34 (silicoaluminophosphate) molecular sieves.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Suitability for the Qualitative Determination of Calcium with Phthalein Purple (O-Cresophthalein Complexone) using Stannous Chloride