46416
Oxasulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Oxetan-3-yl 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC3COC3)n1
InChI
1S/C17H18N4O6S/c1-10-7-11(2)19-16(18-10)20-17(23)21-28(24,25)14-6-4-3-5-13(14)15(22)27-12-8-26-9-12/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H2,18,19,20,21,23)
chave InChI
IOXAXYHXMLCCJJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)