Documentos Principais
46294
Supelco
τ-Fluvalinate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-valine (RS)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H22ClF3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
502.91
Beilstein:
8092907
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
protect from light
under inert gas (argon)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3/t23?,24-/m1/s1
chave InChI
INISTDXBRIBGOC-XMMISQBUSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
90 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Thiacloprid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
37905
Thiacloprid
Tetramethrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45681
Tetramethrin
Dicofol PESTANAL®
Supelco
36677
Dicofol
Pyriproxyfen PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34174
Pyriproxyfen
Fluroxypyr PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45758
Fluroxypyr
Chlorfenvinphos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36551
Chlorfenvinphos
Cefquinome sulfate VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32472
Cefquinome sulfate