45892
Pendimethalin solution
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(CC)Nc1c(cc(C)c(C)c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H19N3O4/c1-5-10(6-2)14-12-11(15(17)18)7-8(3)9(4)13(12)16(19)20/h7,10,14H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
CHIFOSRWCNZCFN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)