45890
Parathion solution
100 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Parathion-ethyl solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 μg/mL in cyclohexane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
LCCNCVORNKJIRZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.