45522
Hexachlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
HCB
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
323-326 °C (lit.)
pf
227-229 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
chave InChI
CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms