Documentos Principais
45409
Supelco
Cycluron
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-Cyclooctyl-1,1-dimethylurea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22N2O
Número CAS:
Peso molecular:
198.31
Beilstein:
2209526
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=O)NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C11H22N2O/c1-13(2)11(14)12-10-8-6-4-3-5-7-9-10/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,14)
chave InChI
DQZCVNGCTZLGAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)