Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
112-114 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-3(4(6)7)5(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Human biological fluids using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS).
- Urine samples of uterine myoma and uterine cervical cancer patients using gas chromatography and gas chromatography–mass spectrometry.
It may be used as an analytical standard to investigate its role in the inhibition of succinate and malate transport through the mitochondrial membranes in rats.
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)