42583
Lavandulol
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥90.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤5.0% water (Karl Fischer)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=CCC(C(C)=C)CO
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)5-6-10(7-11)9(3)4/h5,10-11H,3,6-7H2,1-2,4H3
chave InChI
CZVXBFUKBZRMKR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
98 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?