Documentos Principais
42100
Supelco
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-valinamide
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13FN4O5
Número CAS:
Peso molecular:
300.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −14.0±1.5°, c = 2% in acetone
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
qualidade
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
173-177 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m1/s1
chave InChI
ZTFFRKNPAXXEBL-SNVBAGLBSA-N
Descrição geral
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-valinamide [D-FDVA] is a derivatizing agent.
Aplicação
D-FDVA may be used as derivatizing agent for nullifying the possibility of minor compounds to be diastereomer of xenortide A, during HPLC-MS screening.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gerhard Lang et al.
Journal of natural products, 71(6), 1074-1077 (2008-05-22)
Three new peptides, xenortides A and B and xenematide, were isolated from a culture of the nematode-associated entomopathogenic bacterium Xenorhabdus nematophilus. Their structures were elucidated using NMR, MS, and chemical derivatization methods. Xenortides A and B are the N-phenethylamide and