Documentos
T5783
Supelco
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
GITC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H19NO9S
Número CAS:
Peso molecular:
389.38
Beilstein:
56699
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for chiral derivatization
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
qualidade
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
114-116 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO9S/c1-7(17)21-5-11-12(22-8(2)18)13(23-9(3)19)14(24-10(4)20)15(25-11)16-6-26/h11-15H,5H2,1-4H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
chave InChI
WOWNQYXIQWQJRJ-UXXRCYHCSA-N
Descrição geral
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate is a chiral derivatization reagent which reacts mainly with enantiomeric amino acids.
Aplicação
Chiral reagent for resolution of amino acid derivatives.
GITC may have been used in the formation of diastereomers and for reversed-phase high-performance liquid chromatographic resolution of amino acid enantiomers.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves