Key Documents
402893-M
Sigma-Aldrich
1-propanol
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Álcool propílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
1098242
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
700 °F
Lim. expl.
13.7 %
Impurezas
≤0.0004 meq/g Titr. acid
≤0.01% ethanol
≤0.01% methanol
≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO)
≤0.05% CH3CHOHCH3
≤0.05% isopropanol
≤0.2% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
pb
97 °C (lit.)
pf
−127 °C (lit.)
solubilidade
H2O: passes test
water: soluble
densidade
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Propanol may be used as a solvent in the following processes:
  • Synthesis of ZnO (zinc oxide) thin films.
  • Growth of rubrene (5,6,11,12-tetraphenyltetracene) single crystals.
  • Synthesis of polyaniline microspheres and nanotubes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yu Deng et al.
Metabolic engineering, 13(5), 570-577 (2011-07-16)
Biofuel production from renewable resources can potentially address lots of social, economic and environmental issues but an efficient production method has yet to be established. Combinations of different starting materials, organisms and target fuels have been explored with the conversion