4000BC
TRANSIA® AG EHEC Kit
suitable for ELISA testing in Environmental, and Food and Beverages
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TRANSIA® AG EHEC, BioControl, ELISA test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
Agency
AOAC® (OMA)
linha de produto
TRANSIA®
Formulário
liquid
prazo de validade
6‑15 mo.
embalagem
pkg of 96
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 4000-01
TRANSIA®
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
food(s)
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli (O157:H7)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Accurate detection of E. coli O157:H7 in beef in just 10 hours.Results in 20 hours for other foods.Validated for use with a wide variety of foods including meat, dairy, poultry, fruit, nuts, and more.Ready to use reagents and breakaway wells allow you to use only the number of tests required for your samples, helping to reduce waste and keep testing costs low.
Componentes
Método de teste
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)