38948
Cronobacter screening broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
CSB, Cronobacter Selective Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 22964:2017
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
bromocresol purple, 4 mg/L
meat extract, 3.0 g/L
peptone, 10.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sucrose, 10.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
Cronobacter spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)