Documentos Principais
1.20595
Millipore
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
Sinônimo(s):
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
1449.25 (free base basis)
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
215-772-6
NACRES:
NA.74
Agency
ISO
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
pH
2.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Cronobacter spp.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
The International Organization for Standardization (ISO) has published the new EN ISO 22964:2017 standard, which specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.