Documentos Principais
38788
Supelco
Copper(II) Ionophore V
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
2-(1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradec-6-yloxy)hexanoic acid, 2-(3,6,10,13-Tetrathiacyclotetradec-1-oxy)hexanoic acid, TTCTOHA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H30O3S4
Número CAS:
Peso molecular:
398.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
linha de produto
Selectophore
Nível de qualidade
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(OC1CSCCSCCCSCCSC1)C(O)=O
InChI
1S/C16H30O3S4/c1-2-3-5-15(16(17)18)19-14-12-22-10-8-20-6-4-7-21-9-11-23-13-14/h14-15H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
ZIRYKADCKCUEGL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Copper(II) Ionophore V is a calboxylated thiacrown ether.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Copper(II)-selective electrodes based on a novel charged carrier and preliminary application of field-effect transistor type checker
Wakida, S., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 130, 187-192 (2008)
Synthesis of thiacrown ether carboxylic acids and their characteristics as extractants for metal ions.
Saito, Keiitsu, et al.
Analytica Chimica Acta, 299, 137-144 (1994)