38278
DL-Menthol
reference material
Sinônimo(s):
Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ~50:50
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pb
216 °C (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Descrição geral
DL-Menthol, a cyclic terpene alcohol and a naturally occurring compound, originates from the plants of Mentha species. It has a typical minty smell, flavor and finds applications as an ingredient in fragrances, food products, and cosmetics including shower gels, shampoos, face creams, body lotions, liqueurs, candy, etc.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
96 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)