36514
Terbumeton-desethyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Amino-4-tert-butylamino-6-methoxy-1,3,5-triazine, Desethylterbumetone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(OC)=NC(NC(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C8H15N5O/c1-4-5(2)10-7-11-6(9)12-8(13-7)14-3/h5H,4H2,1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)
chave InChI
FUNDQXLDYFURSA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)