36162
Metobromuron
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N′-(4-Bromophenyl)-N-methoxy-N-methylurea
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CON(C)C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
chave InChI
WLFDQEVORAMCIM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Separation of Atrazine-desethyl; Metoxuron; Hexazinone; Simazine; Cyanazine; Methabenzthiazuron; Atrazine; Monolinuron; Diuron; Isoproturon; Metobromuron; Metazachlor; Sebuthylazin; Linuron; Metolachlor