36124
Chlorfenson
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Chlorophenyl 4-chlorobenzenesulfonate, Difenson, Ovex
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(OS(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17-18(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
chave InChI
RZXLPPRPEOUENN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.