Documentos Principais
36106
Supelco
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxyglutarate-13C5, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid-13C5 disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate-13C5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5H6Na2O5
Número CAS:
Peso molecular:
197.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98.0%
Ensaio
≥98.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
chave InChI
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)