35588
PCB No 5
analytical standard
Sinônimo(s):
2,3-Dichlorobiphenyl, 2,3-PCB
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(-c2ccccc2)c1Cl
InChI
1S/C12H8Cl2/c13-11-8-4-7-10(12(11)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
chave InChI
XOMKZKJEJBZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)