Documentos Principais
34509
Supelco
Monuron-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N′-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D6H5ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
204.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(NC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
InChI
1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)/i1D3,2D3
chave InChI
BMLIZLVNXIYGCK-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Betty Chaumet et al.
Ecotoxicology (London, England), 29(2), 185-195 (2020-01-24)
Variations of temperature and photoperiod throughout different seasons can affect aquatic communities such as biofilms. Biofilms, generally present at the base of trophic chains in freshwaters, are also subject to organic contamination, and are especially affected by herbicides. Many studies