34238
Bismerthiazol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N,N′-Methylene-bis(2-amino-5-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
194-198 °C
adequação
complies for identity (by LC-MS)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
S=C1NN=C(NCNC2=NNC(=S)S2)S1
InChI
1S/C5H6N6S4/c12-4-10-8-2(14-4)6-1-7-3-9-11-5(13)15-3/h1H2,(H,6,8)(H,7,9)(H,10,12)(H,11,13)
chave InChI
RSNWORHVUOZYLT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?