34017
Isoproturon-d6
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea-d6
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18N2O/c1-9(2)10-5-7-11(8-6-10)13-12(15)14(3)4/h5-9H,1-4H3,(H,13,15)/i3D3,4D3
chave InChI
PUIYMUZLKQOUOZ-LIJFRPJRSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Soil samples using pressurized liquid extraction (PLE) followed by liquid chromatography coupled to mass chromatography (LC-MS) and electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI+-MS/MS).
- Surface water samples using online solid phase extraction–liquid chromatography–tandem mass spectrometry (SPE–LC–MS/MS).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)