33976
Ethiprole
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
5-Amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-(ethylsulfinyl)pyrazole-3-carbonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCS(=O)c1c(N)n(nc1C#N)-c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H9Cl2F3N4OS/c1-2-24(23)11-9(5-19)21-22(12(11)20)10-7(14)3-6(4-8(10)15)13(16,17)18/h3-4H,2,20H2,1H3
chave InChI
FNELVJVBIYMIMC-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Thyroid
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)