33973
Clorsulon
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-6-(trichlorovinyl)-1,3-benzenedisulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(\C(Cl)=C(\Cl)Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18)
chave InChI
QOVTVIYTBRHADL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?