33848
Heptanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Sinônimo(s):
Heptaldehyde-2,4-DNPH
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC/CHN)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Características
standard type calibration
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
99-102 °C
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC=NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H18N4O4/c1-2-3-4-5-6-9-14-15-12-8-7-11(16(18)19)10-13(12)17(20)21/h7-10,15H,2-6H2,1H3
chave InChI
HAPHKPXFYXPWDK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)