GF20795968
Peridot
powder, max. particle size 100 micron, weight 10 g, condition gemstone powder
Sinônimo(s):
MG646010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 207-959-68
peso
10 g
tamanho máximo de partícula
100 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20795968-1EA | 4061821155993 |